Learn More
Descripción
- Détergent alkyl-glucoside non ionique couramment utilisé dans la solubilisation des protéines membranaires et des phospholipides.
- Utilisé à des rapports dépendant de la concentration molaire pour la solubilisation des bicouches de phosphatidylcholine.
- Utilisé pour la cristallisation des protéines, ainsi que pour l’amélioration du clivage des oligosaccharides à partir de glycoprotéines à l’aide de l’endoglycosidase F.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | n-Octyl-β-D-glucopyranoside |
| Couleur | Blanc |
| Note relative au nom | Biologie moléculaire |
| Forme physique | Poudre |
| Point de fusion | 89 °C à 100 °C (Littérature) |
| Quantité | 1 g |
| Notes de qualité de la pureté | 98% |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥98 % |
| Rotation spécifique | -31 ±3° (c=5, eau) |
| Beilstein | 84118 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?