Learn More
n-octyl-β-D-glucopyranoside, MP Biomedicals™
Code produit 11446462 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446462 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11446462 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215005410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    897.00€
    853.65€ / 10g
    Économisez 43.35€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
n-octyl-β-D-glucopyranoside > 98 %, poudre blanche, détergent non ionique pour protéine membranaire.
  • Détergent alkyl-glucoside non ionique couramment utilisé dans la solubilisation des protéines membranaires et des phospholipides.
  • Utilisé à des rapports dépendant de la concentration molaire pour la solubilisation des bicouches de phosphatidylcholine.
  • Utilisé pour la cristallisation des protéines, ainsi que pour l’amélioration du clivage des oligosaccharides à partir de glycoprotéines à l’aide de l’endoglycosidase F.
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octyl-β-D-glucopyranoside
Note relative au nom Biologie moléculaire
CAS 155751-72-7, 29836-26-8
Point de fusion 89 °C à 100 °C (Littérature)
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté 0.98
Plage de pourcentage du dosage ≥98 %
Formule moléculaire C14H28O6
Quantité 10 g
Beilstein 84118
Synonyme okadaic acid, potassium salt, okadaic acid potassium salt, okadaic acidpotassium salt
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (10mg/mL - solution claire incolore).
Clé InChI UXRQUXBFVICHQJ-UHFFFAOYSA-M
Rotation optique -31 ±3° (c=5, eau)
SMILES CC1CCC2(CCCCO2)OC1C(C)CC(C3C(=C)C(C4C(O3)CCC5(O4)CCC(O5)C=CC(C)C6CC(=CC7(O6)C(CCC(O7)CC(C)(C(=O)[O-])O)O)C)O)O.[K+]
Nom IUPAC potassium ;2-hydroxy-3-[11-hydroxy-2-[4-[4-hydroxy-2-[1-hydroxy-3-(3-méthyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undécane-2-yl)butyl]-3-méthylidènespiro[4a,7,8,8a-tétrahydro-4H-pyrano[3,2-b]pyran-6,5'-oxolane]-2'-yl]but-3-ène-2-yl]-4-méthyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undec-4-ène-8-yl]
Poids moléculaire (g/mol) 292.4
CID PubChem 44134868
Poids de la formule 292.4
Forme physique Poudre