Learn More
N-Octyl-β-D-glucopyranoside (poudre cristalline blanche), Fisher BioReagents
Code produit 10326843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon poly ambré
Micro tube en poly
Conditionnement:
1g
25g
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10326843 5 g Flacon poly ambré 5g
10214873 500 mg Micro tube en poly 500mg
10071693 1 g Micro tube en poly 1g
10071073 25 g Flacon poly ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10326843 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP5855
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le n-Octyl-β-D-Glucopyranoside est un détergent non ionique hautement purifié.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29836-26-8
Formule moléculaire C14H28O6
Poids moléculaire (g/mol) 292.37
Numéro MDL MFCD00063288
Clé InChI HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
CID PubChem 62852
SMILES CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Absorbance 0,3 max à 260 nm
Nom chimique ou matériau n-Octyl-β-D-Glucopyranoside
Couleur Blanc
Forme physique Poudre / Solide
Point de fusion 105 °C
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon poly ambré
Plage de pourcentage du dosage ≥98 %
Rotation spécifique -28,0 à -32,0° (+ ou -)
Merck Index 15, 6857
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-octoxyoxane-3,4,5-triol
Poids de la formule 292.4