Learn More
Gallate n-Octyl, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392356 25 g 25g
11302366 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392356 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06081.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1034-01-1 | C15H22O5 | 282.336 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1034-01-1
Formule moléculaire C15H22O5
Poids moléculaire (g/mol) 282.336
Numéro MDL MFCD00002197
Clé InChI NRPKURNSADTHLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octyl gallate, n-octyl gallate, progallin o, stabilizer ga 8, n-octylgallate, gallic acid, octyl ester, gallic acid n-octyl ester, gallic acid octyl ester, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, octyl ester, oktylester kyseliny gallove
CID PubChem 61253
ChEBI CHEBI:83631
Nom IUPAC octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
SMILES CCCCCCCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octyl gallate
Point de fusion 96°C to 102°C
Quantité 25 g
Beilstein 2132305
Poids de la formule 282.34
Pourcentage de pureté ≥98%