Learn More
N-Octyl L-2-pyrrolidinone-5-carboxylate, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11414887
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11414887 25 g 25g
11404887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11414887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21838.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4931-70-8
Formule moléculaire C4H11N5
Poids moléculaire (g/mol) 129.17
Numéro MDL MFCD00236053
Clé InChI XZWYZXLIPXDOLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octyl 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, s-octyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, octyl 5-oxo-l-prolinate, n-octyl l-2-pyrrolidinone-5-carboxylate, octyl pyroglutamate, 5-oxo-l-proline octyl ester, n-octyl l-2-pyrrolidone-5-carboxylate
CID PubChem 107610
Nom IUPAC 1-[(diaminométhylidène)amino]-N,N-diméthylemethanimidamide
SMILES CN(C)C(=N)N=C(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octyl L-2-pyrrolidinone-5-carboxylate
Point d’ébullition 140°C (0.06 mmHg)
Indice de réfraction 1.472
Quantité 25 g
Beilstein 478315
Poids de la formule 241.33
Pourcentage de pureté 98%