Learn More
N-octylamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10115303 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100 GR
5 GR
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10115303 100 g Flacon en verre 100 GR
10735231 5 g Flacon en verre 5 GR
10647672 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10115303 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129491000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 111-86-4 | C8H19N | 129.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-86-4
Clé InChI IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octylamine, n-octylamine, 1-aminooctane, 1-octanamine, 1-octylamine, caprylamine, caprylylamine, armeen 8, n-octylamine, mono, armeen 8d
CID PubChem 8143
ChEBI CHEBI:7728
Nom IUPAC octan-1-amine
SMILES CCCCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octylamine
Point de fusion -1.0°C
Densité 0.7820g/mL
Point d’ébullition 179.0°C
Point d’éclair 60°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H19N
Formule linéaire CH3(CH2)7NH2
Indice de réfraction 1.4280 to 1.4300
Quantité 100 g
Beilstein 04,196
Gravité spécifique 0.782
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.2g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids moléculaire (g/mol) 129.24
Viscosité 1.39 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 129.24
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Des mesures