Learn More
N-octylbenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410103
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11410103 25 g 25g
11420103 100 g 100g
11430103 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11410103 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12138.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
n-octylbenzene is used as a solvent to study the self-assembly of derivatives of tetrathiafulvalene (TTF) on graphite and their visualization by scanning tunnelling microscopy (STM). It is also involved in the study the effects and substitution of these compounds. It is also used to prepare charge-transfer complexes with fluoranil and 1,3,5-trinitrobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-octylbenzène est utilisé comme solvant pour étudier lʼauto-assemblage des dérivés du tétrathiaflvalène (TTF) sur le graphite et leur visualisation par microscopie à balayage tunnel (STM). Il participe également à lʼétude des effets et de la substitution de ces composés. Il est également utilisé pour préparer des complexes de transfert de charge avec le fluoranil et le 1,3,5-trinitrobenzène.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2189-60-8
Formule moléculaire C14H22
Poids moléculaire (g/mol) 190.33
Numéro MDL MFCD00009564
Clé InChI CDKDZKXSXLNROY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-octylbenzene, 1-phenyloctane, benzene, octyl, phenyloctane, octane, 1-phenyl, octyl-benzene, 1-octylbenzene, octyl benzene, 4-octylbenzene, acmc-1cplg
CID PubChem 16607
Nom IUPAC Octylbenzène
SMILES CCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octylbenzene
Point de fusion -36°C
Densité 0.854
Point d’ébullition 264°C to 265°C
Point d’éclair 107°C (224°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.484
Quantité 25 g
Beilstein 1906253
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 190.33
Pourcentage de pureté 99%