Learn More
Melford n-octylglucoside
Code produit 30018552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
50g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018552 50 g 50g
30018550 25 g 25g
30018549 10 g 10g
30018551 5 g 5g
30018548 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30018552 Fournisseur Melford Code fournisseur N0200750.0
Détergent non ionique pour la solubilisation et l'isolement des protéines liées à la membrane.
Détermination non ionique pour la solubilité et l’isolement des protéines liées à la membrane.
Détergent non ionique pour la solubilisation et l'isolement des protéines liées à la membrane.
Spécification
CAS 29836-26-8
Formule moléculaire C14H28O6
Quantité 50 g