Learn More
N-octyltriéthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10566641 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10566641 100 mL Flacon en verre 100mL
10042011 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10566641 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 338081000
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2943-75-1 | C14H32O3Si | 276.49 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2943-75-1
Formule moléculaire C14H32O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 276.49
Numéro MDL MFCD00039883
Clé InChI MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-octyltriethoxysilane, octyltriethoxysilane, triethoxy octyl silane, silane, triethoxyoctyl, dynasylan octeo, octyl triethoxy silane, prosil 9202, silquest a 137, prosil 9234, a 137 coupling agent
CID PubChem 76262
Nom IUPAC triethoxy(octyl)silane
SMILES CCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octyltriethoxysilane
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 98°C
Point d’éclair 120°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7Si(OCH2CH3)3
Indice de réfraction 1.4160 to 1.418
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water:
Poids de la formule 276.49
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Octyltriethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Octyltriethoxysilane