Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(oméga)-Boc-N(bêta)-Fmoc-L-bêta-homolysine, 95 %
Code produit 15418757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15418757 250 mg 250mg
15408757 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15418757 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H52189.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 203854-47-1 | C27H34N2O6 | 482.58 g/mol
N(μ)-Boc-N(beta)-Fmoc-L-beta-homolysine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N(µ)-Boc-N(bêta)-Fmoc-L-bêta-homolysine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 203854-47-1
Formule moléculaire C27H34N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 482.58
Numéro MDL MFCD01863054
Clé InChI SDBUQLGECIYUDT-LGWFVXIRNA-N
Synonyme fmoc-l-beta-homolysine boc, s-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-7-tert-butoxycarbonyl amino heptanoic acid, fmoc-beta-holys boc-oh, fmoc-beta-homolys boc-oh, fmoc-l-nw-boc-beta-homolysine, 3s-7-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino heptanoic acid, 3s-7-tert-butoxycarbonyl amino-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino heptanoic acid, fmoc-l-beta-homolysine, ambotzfaa6700, fmoc-b-holys boc-oh
CID PubChem 2761531
Nom IUPAC Acide (3S)-3-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-7-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]heptanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau N(omega)-Boc-N(beta)-Fmoc-L-beta-homolysine
Quantité 250 mg
Beilstein 8022293
Informations sur la solubilité Sparingly soluble bin water.
Poids de la formule 482.58
Pourcentage de pureté 95%