Learn More
N-[p-(acétylmercurique)phényl]maléimide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[p-(Acetylmercuric)phenyl]maleimide |
| CAS | 117259-61-7 |
| Formule moléculaire | C12H9HgNO4 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | (Acetato-O)[4-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]mercury, 1-Phenyl-1H-Pyrrole-2,5-dione Mercury Complex |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H6NO2.C2H4O2.Hg/c12-9-6-7-10(13)11(9)8-4-2-1-3-5-8;1-2(3)4;/h2-7H;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1 |
| SMILES | CC(=O)O[Hg]c1ccc(cc1)N2C(=O)C=CC2=O |
| Nom IUPAC | acétyloxy-[4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)phényl]mercure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 431.79 |
| Poids de la formule | 433.0238 |