Learn More
N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid, MedChemExpress
Description
N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid (ACA) is a broad spectrum Phospholipase A2 (PLA2) inhibitor and TRP channel blocker. N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid (ACA) is also an effective reversible inhibitor of calcium-activated chloride channels, has potential to treat arrhythmia.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 110683-10-8 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H23NO3 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | ACA |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 125 mg/mL (370.47 mM) |
| Afficher plus |