Learn More
Acide N-(p-amylcinnamoyl)anthranilique, TRC
Code produit 30338377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338377 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338377 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA63652525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid
CAS 110683-10-8
Formule moléculaire C21H23NO3
Quantité 25 mg
Synonyme 2-[[1-Oxo-3-(4-pentylphenyl)-2-propen-1-yl]amino]-benzoic Acid, 2-[[1-oxo-3-(4-pentylphenyl)-2-propenyl]amino]-benzoic Acid, N-(4-Pentylcinnamoyl)anthranilic Acid
Formule InChI InChI=1S/C21H23NO3/c1-2-3-4-7-16-10-12-17(13-11-16)14-15-20(23)22-19-9-6-5-8-18(19)21(24)25/h5-6,8-15H,2-4,7H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/b15-14+
SMILES CCCCCc1ccc(\C=C\C(=O)Nc2ccccc2C(=O)O)cc1
Nom IUPAC acide 2-[[(E)-3-(4-pentylphényl)prop-2-énoyl]amino]acide
Poids moléculaire (g/mol) 337.41
Poids de la formule 337.1678