Learn More
Acide N-(p-amylcinnamoyl)anthranilique, TRC
Code produit 30341894
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341894 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341894 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6365251G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(p-amylcinnamoyl) Anthranilic Acid
CAS 110683-10-8
Formule moléculaire C21H23NO3
Quantité 1 g
Synonyme 2-[[1-Oxo-3-(4-pentylphenyl)-2-propen-1-yl]amino]-benzoic Acid, 2-[[1-oxo-3-(4-pentylphenyl)-2-propenyl]amino]-benzoic Acid, N-(4-Pentylcinnamoyl)anthranilic Acid
Formule InChI InChI=1S/C21H23NO3/c1-2-3-4-7-16-10-12-17(13-11-16)14-15-20(23)22-19-9-6-5-8-18(19)21(24)25/h5-6,8-15H,2-4,7H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/b15-14+
SMILES CCCCCc1ccc(\C=C\C(=O)Nc2ccccc2C(=O)O)cc1
Nom IUPAC acide 2-[[(E)-3-(4-pentylphényl)prop-2-énoyl]amino]acide
Poids moléculaire (g/mol) 337.41
Poids de la formule 337.1678