Learn More
N-p-Coumaroyltyrosine (~98%), TRC
Code produit 30365852
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30365852 50 mg 50mg
30366316 10 mg 10mg
30349674 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30365852 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC89998050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77201-66-2
Formule moléculaire C18H17NO5
Poids moléculaire (g/mol) 327.33
Synonyme N-[(2E)-3-(4-Hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-L-tyrosine, N-[(2E)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]-L-tyrosine, (E)-N-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]-L-tyrosine
Nom IUPAC (2S)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-[[(E)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoyl]amino]propanoic acid
SMILES OC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-p-Coumaroyltyrosine
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H17NO5/c20-14-6-1-12(2-7-14)5-10-17(22)19-16(18(23)24)11-13-3-8-15(21)9-4-13/h1-10,16,20-21H,11H2,(H,19,22)(H,23,24)/b10-5+/t16-/m0/s1
Poids de la formule 327.1107