Learn More
N-(p-toluènesulfonyle)glycine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460118 25 g 25g
15450118 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15460118 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53371.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1080-44-0 | C9H11NO4S | 229.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1080-44-0
Formule moléculaire C9H11NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 229.25
Numéro MDL MFCD00045898
Clé InChI VDKFCCZUCXYILI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-p-tosylglycine, tos-gly-oh, n-tosylglycine, 2-4-methylphenylsulfonamido acetic acid, n-4-methylphenyl sulfonyl glycine, n-p-toluenesulfonyl glycine, n-4-tosylglycine, glycine, n-4-methylphenyl sulfonyl, n-toluene-4-sulfonyl-glycine, toluene-4-sulfonylamino-acetic acid
CID PubChem 70653
Nom IUPAC Acide 2-[(4-méthylphényl)sulfonylamino] acétique
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(p-Toluenesulfonyl)glycine
Point de fusion 146°C to 149°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 229.25
Pourcentage de pureté 97%