Learn More
Chlorométhylcétone de N-(p-toluènesulfonyl)-L-phénylalanine
Code produit 15410147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15410147 5 g 5g
15400147 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15410147 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60639.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Inhibiteur enzymatique qui désactive la chymotrypsine mais pas la trypsine
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 402-71-1
Formule moléculaire C17H18ClNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 351.85
Numéro MDL MFCD00000935
Clé InChI MQUQNUAYKLCRME-INIZCTEOSA-N
Synonyme tpck, tos-phe-ch2cl, tosylphenylalanyl chloromethyl ketone, n-tosyl-l-phenylalanyl chloromethyl ketone, n-tosyl-l-phenylalanine chloromethyl ketone, n-p-tosyl-l-phenylalanine chloromethyl ketone, l-1-tosylamido-2-phenylethyl chloromethyl ketone, l-n-alpha-chloroacetyl phenethyl-p-toluenesulfonamide, tos-phe-chloromethylketone, chembl60718
CID PubChem 439647
ChEBI CHEBI:9642
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(p-Toluenesulfonyl)-L-phenylalanine chloromethyl ketone
Couleur Blanc
Beilstein 2895215
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO at 10mg/ml
Nom IUPAC N-[(2S)-4-chloro-3-oxo-1-phenylbutan-2-yl]-4-méthylbenzène-1-sulfonamide
Quantité 5 g
Poids de la formule 351.85
Forme physique Poudre
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.