Learn More
N-palmitoyl-D-érythro-sphingosine, synthétique, 98 % (99+ % e.e.)
Code produit 10413045 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10413045 25 mg Flacon en verre 25mg
10266101 5 mg Flacon en verre 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10413045 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 331540250
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 24696-26-2 | C34H67NO3 | 537.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24696-26-2
Formule moléculaire C34H67NO3
Poids moléculaire (g/mol) 537.91
Numéro MDL MFCD00056205
Clé InChI YDNKGFDKKRUKPY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme c16-ceramide, d-erythro-c16-ceramide, n-palmitoyl 4-sphingenine, n-palmitoyl-d-sphingosine, d-erythro-4-ceramide, n-palmitoylsphingosinee, d-erythro-n-palmitoylsphingosine, n-hexadecanoyl-d-erythro-ceramide, d-erythro-n-hexadecanoylsphingenine, 2s,3r,4e-2-n-palmitoyloctadecasphinga-4-ene
CID PubChem 71314645
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC(CO)C(O)C=CCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosine
Note relative au nom Synthetical, ≥99% ee
Point de fusion 94.0°C to 95.0°C
Couleur Blanc
Excès énantiomérique 99.0% min.
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform,soluble in dichloromethane,insoluble in acetone
Nom IUPAC N-(1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl)hexadecanamide
Poids de la formule 537.91
Pourcentage de pureté 98% (99+% E.E.)
Forme physique Poudre cristalline