Learn More
N-pentadécane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494113
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
500 g
Conditionnement:
25g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11494113 250 g -
11458720 25 g 25g
11484113 50 g 50g
11468720 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11494113 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10336.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 629-62-9 | C15H32 | 212.42 g/mol
n-pentadecane is used as a reference substance for gas chromatography. It is also used as standard materials for the determination of combustion quality of diesel. It is involved in the organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-pentadécane est utilisé comme substance de référence pour la chromatographie en phase gazeuse. Il est également utilisé comme matériaux standard pour la détermination de la qualité de combustion du diesel. Il est impliqué dans la synthèse organique.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-62-9
Formule moléculaire C15H32
Poids moléculaire (g/mol) 212.42
Numéro MDL MFCD00008990
Clé InChI YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-pentadecane, pentadekan, unii-16h6k2s8m2, ch3-ch2 13-ch3, mys, pentadecane, analytical standard, pentadecan, medicinal plant, pentadecyl group, pentadecane, n
CID PubChem 12391
ChEBI CHEBI:28897
Nom IUPAC pentadecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Pentadecane
Point de fusion 9°C to 10°C
Densité 0.769
Point d’ébullition 269°C to 270°C
Point d’éclair 132°C (269°F)
Indice de réfraction 1.432
Quantité 250 g
Beilstein 1698194
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 212.42
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Pentadecane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentadecane