Learn More
N-pentadécane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10283032 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10283032 25 mL Flacon en verre 25mL
10606142 250 mL Flacon en verre 250mL
10063613 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10283032 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129820250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 629-62-9 | C15H32 | 212.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-62-9
Formule moléculaire C15H32
Poids moléculaire (g/mol) 212.42
Numéro MDL MFCD00008990
Clé InChI YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-pentadecane, pentadekan, unii-16h6k2s8m2, ch3-ch2 13-ch3, mys, pentadecane, analytical standard, pentadecan, medicinal plant, pentadecyl group, pentadecane, n
CID PubChem 12391
ChEBI CHEBI:28897
Nom IUPAC Pentadécane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Nom chimique ou matériau n-Pentadecane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 9.9°C
Densité 0.7730g/mL
Point d’ébullition 270.0°C
Point d’éclair 132°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)13CH3
Indice de réfraction 1.4307 to 1.4327
Quantité 25 mL
Beilstein 01, 172
Gravité spécifique 0.773
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 212.42
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Pentadecane
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.