Learn More
n-pentane, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10464352 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Metal Drum
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10464352 1 L Flacon en verre 1L
13148543 2.5 L Flacon en verre 2.50L
30117395 10 L Metal Drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10464352 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 383900010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    116.00€ / 1L
    Économisez 11.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 109-66-0 | C5H12 | 72.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-66-0
Formule moléculaire C5H12
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Numéro MDL MFCD00009498
Clé InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
CID PubChem 8003
ChEBI CHEBI:37830
Nom IUPAC pentane
SMILES CCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Pentane
Point de fusion -130.0°C
Densité 0.6260g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair −49°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.358
Résidus après évaporation 0.002% max.
Gravité spécifique 0.626
Formule linéaire CH3(CH2)3CH3
Viscosité 0.25 mPa.s (20°C)
Eau 0.01% max. (K.F.)
Merck Index 15, 7228
Point d’ébullition 36.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and most other common organic, solvents
Poids de la formule 72.15
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Pentane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.