Learn More
N-pentane, anhydre, ≥99,8 %, sur tamis moléculaires, conditionnés sous Argon dans des flacons refermables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485065 250 mL 250mL
15495065 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15485065 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 047115.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.50€
    40.65€ / 250mL
    Économisez 6.85€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 109-66-0 | C5H12 | 72.15 g/mol
n-Pentane is used in consumer merchandise such as spot lifters/cleaners and foaming shave gels and in commercial products such as a blowing agent for expanded polystyrene (foam) insulation. It may also be used as a solvent (in pure form) in laboratory, chemical analysis, and other settings where a highly volatile non-polar solvent is needed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-66-0
Formule moléculaire C5H12
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Numéro MDL MFCD00009498
Clé InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
CID PubChem 8003
ChEBI CHEBI:37830
Nom IUPAC pentane
SMILES CCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Pentane
Point de fusion -130°C
Note relative au nom Anhydrous, over molecular sieves
Couleur Incolore
Densité 0.626 g/mL
Quantité 250 mL
Point d’éclair -49°C (-57°F)
Odeur Petroleum-like
Conditionnement Flacons ChemSeal™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.358
Formule linéaire CH3(CH2)3CH3
Numéro UN UN1265
Beilstein 969132
Merck Index 14,7116
Point d’ébullition 36°C
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 72.15
Pourcentage de pureté ≥99.8%