Learn More
N-pentane, qualité spectrophotométrique, >99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Conditionnement:
16L
1L
4L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11338387 1 L 1L
11308387 4 x 1 L 4L
11328387 4 L 4L
11318387 4 x 4 L 16L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11338387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 032449.K2
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 109-66-0 | C5H12 | 72.15 g/mol
n-Pentane is used in spectrophotometry and environmental testing. It is used in consumer merchandise such as spot lifters/cleaners and foaming shave gels and in commercial products such as a blowing agent for expanded polystyrene (foam) insulation. It may also be used as a solvent (in pure form) in laboratory, chemical analysis, and other settings where a highly volatile non-polar solvent is needed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-66-0
Formule moléculaire C5H12
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Numéro MDL MFCD00009498
Clé InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
CID PubChem 8003
ChEBI CHEBI:37830
Nom IUPAC pentane
SMILES CCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Pentane
Point de fusion °C to 130°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.626
Quantité 1 L
Point d’éclair -49°C (-57°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.358
Plage de pourcentage du dosage >99%
Tension de vapeur 554 hPa (416mm Hg) at 20°C
Point d’ébullition 36°C
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 72.15
Qualité Spectrophotométrique