Learn More
n-pentyl 4-hydroxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367495
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367495 25 g 25g
11357495 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367495 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05563.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6521-29-5 | C12H16O3 | 208.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le N-pentyl 4-hydroxybenzoate est utilisé comme agent antimicrobien dans les produits cosmétiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Légèrement soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stable à des températures et des pressions normales. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6521-29-5
Formule moléculaire C12H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 208.26
Numéro MDL MFCD00016479
Clé InChI ZNSSPLQZSUWFJT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23019
Nom IUPAC pentyl 4-hydroxybenzoate
SMILES CCCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Pentyl 4-hydroxybenzoate
Point de fusion 36°C to 40°C
Point d’ébullition 197°C to 200°C (10 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 2722438
Synonyme amyl 4-hydroxybenzoate, pentyl p-hydroxybenzoate, pentylparaben, n-pentyl 4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-, pentyl ester, p-hydroxybenzoic acid pentyl ester, pentyl paraben, unii-sjv2e4c7dm, p-oxybenzoesaurepentylester, amyl4-hydroxybenzoate
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Slightly soluble in chloroform,methanol.
Poids de la formule 208.26
Pourcentage de pureté 98%