Learn More
N-pentylbenzène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11492368 25 g 25g
11408770 5 g 5g
11402378 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492368 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15734.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 538-68-1 | C11H16 | 148.249 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 538-68-1
Formule moléculaire C11H16
Poids moléculaire (g/mol) 148.249
Numéro MDL MFCD00009502
Clé InChI PWATWSYOIIXYMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenylpentane, n-pentylbenzene, amylbenzene, n-amylbenzene, benzene, pentyl, 1-pentylbenzene, 1-phenyl-n-pentane, pentane, 1-phenyl, pentyl-benzene, pentane, phenyl
CID PubChem 10864
Nom IUPAC pentylbenzène
SMILES CCCCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Pentylbenzene
Point de fusion -75°C
Densité 0.863
Point d’ébullition 204°C to 205°C
Point d’éclair 65°C (149°F)
Indice de réfraction 1.488
Quantité 25 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 1904359
Merck Index 14,600
Poids de la formule 148.25
Pourcentage de pureté 96%