Learn More
Thermo Scientific™ Réactif N-PER™ pour l’extraction de protéines neuronales
Code produit 12201812 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12201812 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12201812 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 87792
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Recueillez les protéines de tous les compartiments cellulaires des tissus neuronaux et des neurones primaires cultivés grâce à ce réactif exclusif de lyse cellulaire propre aux neurones.
Le réactif d’extraction de protéines neuronales Thermo Scientific™ N-PER est un réactif de lyse cellulaire exclusif optimisé pour une extraction efficace des protéines de tous les compartiments cellulaires des tissus neuronaux et des neurones primaires cultivés.
Les lysats des cellules neuronales préparés avec le réactif N-PER peuvent être utilisés pour les dosages d’activité enzymatique (par exemple, les phosphatase, les kinases, les essais d’ATPase), les immunoessais (par exemple, transferts Western, ELISA, RIA) et la purification de protéines. Le réactif de lyse N-PER permet de réaliser l’extraction des protéines en moins de 30 minutes et nécessite une précipitation mécanique des tissus (par exemple, l’homogénéisation Dounce, Polytron). Les rendements typiques des protéines neuronales sont de 70 à 90 μg de protéines par mg de tissu cérébral ou de 300 μg de protéines totales à partir de 106 cellules neuronales primaires.
Points clés :
  • Optimisé : extraction efficace des protéines neuronales totales, notamment des protéines membranaires, à partir de tissus ou de cellules de culture primaires
  • Non agressif : préserve la fonction protéique sans compromettre le rendement
  • Polyvalent : peut être complété par des inhibiteurs de protéase, des agents réducteurs ou chélateurs ou des cofacteurs requis
  • Compatible : les extraits sont adaptés à une utilisation avec des dosages protéiques, enzymatiques et immunologiques totaux et des méthodes de purification des protéines
Recommandé dans les cas suivants :
Isoler les protéines fonctionnelles des tissus neuronaux ou des cellules neuronales primaires ; analyser les dosages d’activités enzymatiques spécifiques aux tissus neuronaux ; générer des lysats à partir de tissus neuronaux pour l’analyse des biomarqueurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 mL
Format Liquide
Type de produit Réactif d’extraction de protéines neuronales
Volume (métrique) 100 mL
Contenu et stockage À réception, conservez le produit à 4°C.
Gamme de produits NE-PER