Learn More
N-phényl-1-naphthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10051610 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10051610 25 g Flacon en verre
10635772 250 g Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10051610 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 147160250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.40€
    28.65€ / 25g
    Économisez 4.75€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 90-30-2 | C16H13N | 219.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-30-2
Formule moléculaire C16H13N
Poids moléculaire (g/mol) 219.29
Numéro MDL MFCD00003878
Clé InChI XQVWYOYUZDUNRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-phenyl-1-naphthylamine, 1-anilinonaphthalene, pana, antioxidant pan, n-1-naphthyl aniline, neozone a, 1-naphthalenamine, n-phenyl, phenylnaphthylamine, nonox a, aceto pan
CID PubChem 7013
ChEBI CHEBI:34876
Nom IUPAC N-phénylnaphtalène-1-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC3=CC=CC=C32
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenyl-1-naphthylamine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 58.0°C to 62.0°C
Couleur Marron à rose
Point d’ébullition 226.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair >200°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7NHC6H5
Quantité 25 g
Beilstein 12, 1224
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Poids de la formule 219.29
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou flocons
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Phenyl-1-naphthylamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.