Learn More
N-phényl 2-bromo-5-fluorobenzamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Phenyl 2-Bromo-5-Fluorobenzamide |
| CAS | 949443-48-5 |
| Formule moléculaire | C13 H9 Br F N O |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H9BrFNO/c14-12-7-6-9(15)8-11(12)13(17)16-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,(H,16,17) |
| SMILES | Fc1ccc(Br)c(c1)C(=O)Nc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 2-bromo-5-fluoro-N-phénylbenzamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 294.119 |
| Poids de la formule | 292.985 |