Learn More
N-phényl-2-naphthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11975231 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11975231 25 g Flacon en verre 25g
11985231 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11975231 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 439910250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 135-88-6 | C16H13N | 219.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135-88-6
Formule moléculaire C16H13N
Poids moléculaire (g/mol) 219.29
Numéro MDL MFCD00004052
Clé InChI KEQFTVQCIQJIQW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-phenyl-2-naphthylamine, n-2-naphthyl aniline, neozone, aceto pbn, stabilizator ar, agerite powder, anilinonaphthalene, antioxidant 116, pbna, 2-naphthylphenylamine
CID PubChem 8679
ChEBI CHEBI:34877
Nom IUPAC N-phénylnaphtalène-2-amine
SMILES N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenyl-2-naphthylamine
Point de fusion 105°C to 108°C
Point d’ébullition 395°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene,acetone,acetic acid
Poids de la formule 219.28
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Phenyl-2-naphthylamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.