Learn More
N-Phenyl-2-naphthylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Phenyl-2-naphthylamine |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H13N/c1-2-8-15(9-3-1)17-16-11-10-13-6-4-5-7-14(13)12-16/h1-12,17H |
| Poids de la formule | 219.1048 |