Learn More
N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31028602
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31028602 1 g
31021462 5 g
31023221 100 mg
31024900 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31028602 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1455541g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline
CAS 101-23-5
Formule moléculaire C13H10F3N
Numéro MDL MFCD00017998
Quantité 1 g
SMILES FC(C1=CC(NC2=CC=CC=C2)=CC=C1)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 237.22
Pourcentage de pureté 95%