Learn More
N-Phényl-3-(trifluorométhyl)aniline, TRC
Code produit 30136085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136085 100 mg 100mg
30135210 500 mg 500mg
30004210 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136085 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP399710100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101-23-5
Formule moléculaire C13 H10 F3 N
Poids moléculaire (g/mol) 237.22
Synonyme N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline, Etofenamate Imp. C (EP)
Nom IUPAC N-phényl-3-(trifluorométhyl)aniline
SMILES FC(F)(F)c1cccc(Nc2ccccc2)c1
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H10F3N/c14-13(15,16)10-5-4-8-12(9-10)17-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,17H
Poids de la formule 237.0765