Learn More
N-phényl isobutyrylacétamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Phenyl Isobutyrylacetamide |
| CAS | 124401-38-3 |
| Formule moléculaire | C12 H15 N O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 4-Methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide, 4-Methyl-3-oxopentanoic acid anilide, 4-Methyl-3-oxopentanoic acid phenylamide, N-Phenyl-4-methyl-3-oxopentanamide, N-Phenyl Isobutyrylacetamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H15NO2/c1-9(2)11(14)8-12(15)13-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,13,15) |
| SMILES | CC(C)C(=O)CC(=O)Nc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 4-méthyl-3-oxo-N-phénylpentanamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 205.25 |
| Poids de la formule | 205.1103 |