Learn More
Acide N-phénylanthranilique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10762391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10762391 10 g Flacon en plastique 10g
10772391 100 g Flacon en plastique 100g
10319333 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10762391 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 163000100
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 91-40-7 | C13H11NO2 | 213.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-40-7
Formule moléculaire C13H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 213.24
Numéro MDL MFCD00002421
Clé InChI ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-phenylanthranilic acid, 2-phenylamino benzoic acid, fenamic acid, diphenylamine-2-carboxylic acid, phenylanthranilic acid, 2-carboxydiphenylamine, benzoic acid, 2-phenylamino, o-anilinobenzoic acid, n-phenyl-o-aminobenzoic acid, n-phenyl-2-aminobenzoic acid
CID PubChem 4386
ChEBI CHEBI:34756
Nom IUPAC Acide2-anilinobenzoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenylanthranilic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 182°C to 187°C
Couleur Gris-vert
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire 2-(C6H5NH)C6H4CO2H
Quantité 10 g
Beilstein 14, 327
Merck Index 15, 7384
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol,slightly soluble in hot benzene and ether
Poids de la formule 213.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre fine