Learn More
Acide N-phénylanthranilique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10772391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10772391 100 g Flacon en plastique 100g
10762391 10 g Flacon en plastique 10g
10319333 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10772391 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 163001000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 91-40-7 | C13H11NO2 | 213.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-40-7
Formule moléculaire C13H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 213.24
Numéro MDL MFCD00002421
Clé InChI ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-phenylanthranilic acid, 2-phenylamino benzoic acid, fenamic acid, diphenylamine-2-carboxylic acid, phenylanthranilic acid, 2-carboxydiphenylamine, benzoic acid, 2-phenylamino, o-anilinobenzoic acid, n-phenyl-o-aminobenzoic acid, n-phenyl-2-aminobenzoic acid
CID PubChem 4386
ChEBI CHEBI:34756
Nom IUPAC Acide2-anilinobenzoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenylanthranilic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 182°C to 187°C
Couleur Gris-vert
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire 2-(C6H5NH)C6H4CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 14, 327
Merck Index 15, 7384
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol,slightly soluble in hot benzene and ether
Poids de la formule 213.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre fine