Learn More
Acide N-phénylmaléamique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11426907 500 g 500g
11406907 25 g 25g
11416907 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11426907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14340.36
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 91-40-7 | C13H11NO2 | 213.236 g/mol
DPC is a potent, non-specific blocker of Cl- channel and chloride-bicarbonate exchange. DPC also inhibits CFTR (cystic fibrosis transmembrane regulator) ATPase activity. It is used to detect vanadium in steel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le DPC est un puissant bloqueur non spécifique du canal Cl- et de l’échange chlorure-bicarbonate. Le DPC inhibe également l’activité de l’ATPase du CFTR (régulateur transmembranaire de la fibrose kystique). Il est utilisé pour détecter le vanadium dans l’acier.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le DMSO (50 mg/ml), l’alcool chaud et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-40-7
Formule moléculaire C13H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 213.236
Numéro MDL MFCD00002421
Clé InChI ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-phenylanthranilic acid, 2-phenylamino benzoic acid, fenamic acid, diphenylamine-2-carboxylic acid, phenylanthranilic acid, 2-carboxydiphenylamine, benzoic acid, 2-phenylamino, o-anilinobenzoic acid, n-phenyl-o-aminobenzoic acid, n-phenyl-2-aminobenzoic acid
CID PubChem 4386
ChEBI CHEBI:34756
Nom IUPAC Acide2-anilinobenzoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenylanthranilic acid
Point de fusion 185°C to 188°C
Quantité 500 g
Beilstein 1456607
Merck Index 14,7273
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,DMSO (50mg/ml),hot alcohol,and methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 213.24
Pourcentage de pureté 99%