Learn More
Acide N-phénylanthranilique, pur, Fisher Chemical
Code produit 10181670 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10181670 5 g Récipient de poudre en plastique 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10181670 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/2460/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spezifikation
CAS 91-40-7
Couleur Vert
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C13H11NO2
Numéro MDL 2421
Quantité 5 g
Synonyme n-phenylanthranilic acid, 2-phenylamino benzoic acid, fenamic acid, diphenylamine-2-carboxylic acid, phenylanthranilic acid, 2-carboxydiphenylamine, benzoic acid, 2-phenylamino, o-anilinobenzoic acid, n-phenyl-o-aminobenzoic acid, n-phenyl-2-aminobenzoic acid
Clé InChI ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Nom IUPAC Acide2-anilinobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 213.236
CID PubChem 4386
ChEBI CHEBI:34756
Forme physique Solide en poudre
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Phenylanthranilic acid
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.