Learn More
N-Phenylanthranilic acid, Redox Indicator, for the detection of vanadium, ≥97.0% (T), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15697070 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
10 g
Packungsgröße:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
15697070 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15697070 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 7815010G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Nom chimique ou matériau N-Phenylanthranilic acid
Point de fusion 182°C to 185°C (literature); 182°C to 185°C
Note relative au nom Redox Indicator, for the detection of vanadium, ≥97.0% (T)
CAS 91-40-7
% max. CAS 100%
Plage de pourcentage du dosage 97.0 to 103.0%
Formule moléculaire C13H11NO2
Formule linéaire C20H14O4
Numéro MDL MFCD00005913
Beilstein 1456607
Synonyme 2-(Phenylamino)benzoic acid, Diphenylamine-2-carboxylic acid, DpC
Clé InChI ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Nom IUPAC Acide2-anilinobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 213.236
CID PubChem 4386
ChEBI CHEBI:34756
Poids de la formule 213.23
Qualité Redox Indicator
Conditionnement Glass Bottle
Quantité 10 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.