Learn More
Acide N-phénylanthranilique, TRC
Code produit 30419448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30419448 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30419448 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP30855025G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenylanthranilic Acid
CAS 91-40-7
Formule moléculaire C13H11NO2
Quantité 25 g
Synonyme 2-(Phenylamino)benzoic Acid, 2-Anilinobenzoic Acid, 2-Carboxydiphenylamine, DPC, DPC (chloride channel inhibitor), Diphenylamine-2-carboxylate, Diphenylamine-2-carboxylic Acid, Fenamic Acid, N-Phenyl-2-aminobenzoic Acid, N-Phenyl-o-aminobenzoic Acid, N-Phenylanthranilic Acid, NSC 215211, NSC 4273, o-(Phenylamino)benzoic Acid, o-Anilinobenzoic Acid, o-Carboxydiphenylamine
Formule InChI InChI=1S/C13H11NO2/c15-13(16)11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H,(H,15,16)
SMILES OC(=O)c1ccccc1Nc2ccccc2
Nom IUPAC Acide2-anilinobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 213.23
Poids de la formule 213.079