Learn More
N-Phenylbenzamidine, 96%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-Phenylbenzamidine |
| CAS | 1527-91-9 |
| Formule moléculaire | C13H12N2 |
| Numéro MDL | MFCD00019730 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | N=C(NC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 196.25 |
| Pourcentage de pureté | 96% |