Learn More
N-phénylbenzamidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470733
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470733 25 g 25g
11460733 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470733 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13219.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1527-91-9 | C13H12N2 | 196.253 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1527-91-9
Formule moléculaire C13H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 196.253
Numéro MDL MFCD00019730
Clé InChI MPYOKHFSBKUKPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-phenylbenzamidine, n-phenylbenzenecarboximidamide, n'-phenylbenzamidine, n1-phenylbenzene-1-carboximidamide, n2-phenylbenzamidine, n-phenylbenzimidamide, acmc-20ak1f, maybridge1_004766, iminophenylmethyl phenylamine, n-phenyl-benzenecarboximidamide
CID PubChem 200127
Nom IUPAC N’-phénylbenzènecarboximidamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=NC2=CC=CC=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenylbenzamidine
Point de fusion 117°C to 120°C
Quantité 25 g
Beilstein 608471
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 196.25
Pourcentage de pureté 97%