Learn More
N-phénylbis(trifluorométhanesulfonimide), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10512253 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10512253 5 g Flacon en verre 5g
10106823 25 g Flacon en verre 25g
11995741 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10512253 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 374790050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
CAS: 37595-74-7 | C8H5F6NO4S2 | 357.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 37595-74-7
Formule moléculaire C8H5F6NO4S2
Poids moléculaire (g/mol) 357.25
Numéro MDL MFCD00000404
Clé InChI DIOHEXPTUTVCNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-bis trifluoromethylsulfonyl aniline, phenyl triflimide, n-phenyl-bis trifluoromethanesulfonimide, n-phenyltrifluoromethanesulfonimide, n,n-bis-trifluoromethanesulfonyl aniline, 1,1,1-trifluoro-n-phenyl-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, n-phenylbis trifluoromethanesulfonimide, n-phenylbis trifluoromethanesulphonimide, 1,1,1-trifluoro-n-phenyl-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, n,n-bis trifluoromethanesulfonyl aniline
CID PubChem 142176
Nom IUPAC 1,1,1-trifluoro-N-phényl-N-(trifluorométhylsulfonyl)méthanesulfonamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide)
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 99.0°C to 105.0°C
Couleur Blanc ou incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5N(SO2CF3)2
Quantité 5 g
Merck Index 15,7427
Poids de la formule 357.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide)
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement