Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-phénylglycine, 93 %
Code produit 10349390 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10349390 25 g Flacon en verre 25g
10083180 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10349390 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 276080250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 103-01-5 | C8H8NNaO2 | 173.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-01-5
Formule moléculaire C8H8NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.15
Numéro MDL MFCD00014009
Clé InChI YEMGQZDWLLBIEY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme n-phenylglycine, anilinoacetic acid, 2-phenylamino acetic acid, glycine, n-phenyl, glycine, phenyl, n-phenylglycin, n-phenylaminoacetic acid, phenylamino acetic acid, h-phenylgly-oh, n-phenyl glycine
CID PubChem 66025
ChEBI CHEBI:55477
Nom IUPAC 2-acide anilinoacétique
SMILES [Na+].[O-]C(=O)CNC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenylglycine
Note relative au nom 93%
% min. CAS 91.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 121.0°C to 127.0°C
Couleur Brun-jaune à ocre
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 91% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5NHCH2CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 12, 468
Merck Index 15, 7403
Informations sur la solubilité Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: sparingly soluble in ether
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 93%
Forme physique Poudre fine