Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-phénylglycine, 97 %
Code produit 11492247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492247 10 g 10g
11402257 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11492247 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A14182.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103-01-5 | C8H8NNaO2 | 173.15 g/mol
N-Phenylglycine coupled with Glycidyl methacrylate to create a surface active comonomer that promotes adhesive bonding of materials to hard tooth tissues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N-phénylglycine couplée au méthacrylate de glycidyle pour créer un comonomère tensio-actif qui favorise la liaison adhésive des matériaux aux tissus dentaires durs.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-01-5
Formule moléculaire C8H8NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.15
Numéro MDL MFCD00014009
Clé InChI YEMGQZDWLLBIEY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme n-phenylglycine, anilinoacetic acid, 2-phenylamino acetic acid, glycine, n-phenyl, glycine, phenyl, n-phenylglycin, n-phenylaminoacetic acid, phenylamino acetic acid, h-phenylgly-oh, n-phenyl glycine
CID PubChem 66025
ChEBI CHEBI:55477
Nom IUPAC sodium 2-(phenylamino)acetate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)CNC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenylglycine
Point de fusion 117°C to 119°C
Beilstein 509838
Merck Index 14,7292
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 10 g
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 97%