Learn More
Ester éthylique de N-phénylglycine, 99 %, Acros Organics
Code produit. 10531892 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50g
5g
Code produit. 10531892
Marque: Thermo Scientific Acros 417570050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 2216-92-4
Formule moléculaire C10H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 179.22
Numéro MDL MFCD00038315
Clé InChI MLSGRWDEDYJNER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-phenylglycine ethyl ester, ethyl phenylglycinate, ethyl 2-phenylamino acetate, ethyl n-phenylglycinate, glycine, n-phenyl-, ethyl ester, unii-7xl9t8bk0u, ethyl anilinoacetate, n-phenylglycineethylester, n-phenylglycine ethyl, 7xl9t8bk0u
CID PubChem 75190
Nom IUPAC éthyle 2-anilinoacétate
SMILES CCOC(=O)CNC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenylglycine ethyl ester
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 53.0°C to 56.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 7403
Poids de la formule 179.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline