Learn More
N-phénylglycine, TRC
Code produit 30424394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424394 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424394 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3271555G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenylglycine
CAS 103-01-5
Formule moléculaire C8H9NO2
Quantité 5 g
Synonyme (Phenylamino)acetic Acid, 2-(Phenylamino)acetic Acid, Anilinoacetic Acid, N-(Phenylamino)acetic Acid, NPG, NSC 83567
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2/c10-8(11)6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9H,6H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)CNc1ccccc1
Nom IUPAC Acide 2-anilinoacétique
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Poids de la formule 151.0633