Learn More
N-phénylglycine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Phenylglycine |
| CAS | 103-01-5 |
| Formule moléculaire | C8H9NO2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | (Phenylamino)acetic Acid, 2-(Phenylamino)acetic Acid, Anilinoacetic Acid, N-(Phenylamino)acetic Acid, NPG, NSC 83567 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c10-8(11)6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9H,6H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)CNc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | Acide 2-anilinoacétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.16 |
| Poids de la formule | 151.0633 |