Learn More
Acide N-phényliminodiacétique, 97 %, Acros Organics
Code produit 10156913 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10156913 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10156913 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 391170050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenyliminodiacetic acid
CAS 1137-73-1
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 150°C to 154°C
Couleur Beige à gris
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H11NO4
Formule linéaire C6H5N(CH2COOH)2
Numéro MDL MFCD00043570
Quantité 5 g
Synonyme n-phenyliminodiacetic acid, glycine, n-carboxymethyl-n-phenyl, acetic acid,1-phenyliminodi, 2,2'-phenylazanediyl diacetic acid, 2,2'-phenylimino diacetic acid, n-carboxymethyl-n-phenylglycine, n,n-anilinediacetic acid, n-phenyliminodiacetic acid anhydride, nn-di carboxymethyl aniline, glycine,n-carboxymethyl-n-phenyl
Clé InChI GQBWTAGIANQVGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Nom IUPAC 2acide -[N-(carboxyméthyl)anilino]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 209.2
CID PubChem 136915
Poids de la formule 209.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Phenyliminodiacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.