Learn More
N-phénylmaléimide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432058 100 g 100g
11422058 25 g 25g
11442058 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11432058 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14616.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 941-69-5 | C10H7NO2 | 173.171 g/mol
N-Phenylmaleimide is used as a dipolarophile in 1,3-cycloaddition reaction with a nitrone, useful for the preparation of crystalline adducts of dienes. It is used as a plastic modifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-phénylmaléimide est utilisé comme dipolarophile pour 1,3-la réaction par cycloaddition avec une nitrone, utile pour la préparation d’adduits cristallins de diènes. Il est utilisé comme modificateur du plastique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (légèrement), le méthanol, l’éthanol et le benzène.
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 941-69-5
Formule moléculaire C10H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.171
Numéro MDL MFCD00005502
Clé InChI HIDBROSJWZYGSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-phenylmaleimide, maleanil, maleinanil, maleimidobenzene, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-phenyl, 1-phenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-phenyl, 1-phenyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, unii-9u9kt462vw, n-fenylimid kyseliny maleinove
CID PubChem 13662
Nom IUPAC 1-phénylpyrrole-2,5-dione
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C=CC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenylmaleimide
Point de fusion 87°C to 91°C
Point d’ébullition 162°C to 163°C (12 mmHg)
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 125098
Merck Index 14,7299
Informations sur la solubilité Soluble in water (slightly ),methanol,ethanol,and benzene.
Poids de la formule 173.17
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Phenylmaleimide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Phenylmaleimide