Learn More
N-Phénylmaléimide, TRC
Code produit 30421666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421666 500 mg -
30411978 250 mg -
30418423 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30421666 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP399590500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 941-69-5
Formule moléculaire C10H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.17
Nom IUPAC 1-phénylpyrrole-2,5-dione
SMILES O=C1C=CC(=O)N1c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenylmaleimide
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H7NO2/c12-9-6-7-10(13)11(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
Poids de la formule 173.0477